Learn More
Novus Biologicals™ Nogo Antibody (atinumab) - IgG4SP, Novus Biologicals™
Product Code. 30044210 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30044210 100 μg 100µg
30047724 1 mg 1mg
30045682 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30044210 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP327996100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Human Monoclonal Antibody
Nogo Monoclonal antibody specifically detects Nogo in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen Nogo
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone atinumab
Conjugate Unconjugated
Formulation Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Gene Accession No. Q9NQC3
Gene Alias ASY, foocen, Human NogoA, KIAA0886, My043 protein, Nbla00271, Nbla10545, neurite growth inhibitor 220, Neurite outgrowth inhibitor, Neuroendocrine-specific protein, Neuroendocrine-specific protein C homolog, NI220/250, Nogo protein, NOGO-A, Nogo-B, Nogo-C, NOGOC, NOGORTN4-B1, NSP, NSP-CL, reticulon 4, reticulon 5, reticulon-4, reticulon-5, RTN4-A, RTN4-B2, RTN4-C, RTN-x
Host Species Human
Immunogen RTN4/ NOGO
Purification Method Protein A purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57142
Reconstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Form Purified
Isotype IgG4
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.