Learn More
Nocturnin Antibody (3E8), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18385849 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18385849 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18385849 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00025819M01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mouse Monoclonal Antibody
Nocturnin Monoclonal antibody specifically detects Nocturnin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen Nocturnin
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 3E8
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_036250
Gene Alias CCR4 carbon catabolite repression 4-like (S. cerevisiae), CCR4 protein homolog, CCR4-like (carbon catabolite repression 4, S.cerevisiae), CCR4LMGC142060, CCR4MGC4120817, MGC142054, MGC78549, NOC, nocturnin
Host Species Mouse
Immunogen CCRN4L (NP_036250, 64 a.a. ~ 152 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. VCSMGTGTSRLYSALAKTLNSSAASQHPEYLVSPDPEHLEPIDPKELLEECRAVLHTRPPRFQRDFVDLRTDCPSTHPPIRVMQWNILA
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 25819
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.