Learn More
NLRP3/NALP3 Antibody (CL0210) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-52879JF669
Product Code. 30305373
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
NLRP3/NALP3 Monoclonal antibody specifically detects NLRP3/NALP3 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NLRP3/NALP3
Monoclonal
Janelia Fluor 669
AII, AII/AVP, Angiotensin/vasopressin receptor AII/AVP-like, AVP, C1orf7, Caterpiller protein 1.1, CLR1.1, Cold autoinflammatory syndrome 1, Cold autoinflammatory syndrome 1 protein, Cryopyrin, Familial cold autoinflammatory syndrome, FCU, Leucine-rich repeat-, and PYD-containing protein 3, Muckle-Wells syndrome, MWS, NACHT, LRR and PYD containing protein 3, NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3, NALP3, NLR family, pyrin domain containing 3, NLRP3, Nucleotide-Binding Oligomerization Domain, Leucine Rich Repeat And Pyrin Domain Containing 3, PYPAF1, PYRIN-containing APAF1-like protein 1
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q96P20, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Inflammation, Neurodegeneration, Signal Transduction
114548
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL0210
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.