missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
NLE1 plays a role in regulating Notch activity, in regulating the expression of CDKN1A and several members of the Wnt pathway, probably via its effects on Notch activity. NLE1 is required during embryogenesis for inner mass cell survival.
Specifications
Specifications
| Antigen | NLE1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.32 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | NLE1 |
| Gene Accession No. | Q8VEJ4, Q9NVX2 |
| Gene Alias | Nle, NLE1, Notchless protein homolog 1 |
| Gene Symbols | NLE1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?