Learn More
NKX2.2 Mouse anti-Human, Clone: rNX2/1523, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
499.00€
Specifications
Antigen NKX2.2
Clone rNX2/1523
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18696298
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-07409-100ug
100 μg
499.00€
100µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
NKX2.2 Monoclonal specifically detects NKX2.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
NKX2.2
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
Homeobox protein NK-2 homolog B, NK-2 (Drosophila) homolog B, NK2 homeobox 2, NK2 transcription factor related, locus 2, NK2 transcription factor related, locus 2 (Drosophila), NK2 transcription factor-like protein B, Nkx2.2, NKX2.2homeobox protein Nkx-2.2, NKX2BNK-2 homolog B
Human recombinant NKX2.2 protein fragment (around aa1-119) (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.
rNX2/1523
Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
4821
IgG1 κ
Protein A or G purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt