Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nitrazine Yellow, indicator grade
Product Code. 10184350 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 10184350
Brand: Thermo Scientific Chemicals 190570050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1-1-5424
Molecular Formula C5H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 139.11
MDL Number MFCD00003938
InChI Key ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt, 3-(2, 4-Dinitrophenylazo)-4-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, 2-(2, 4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid
PubChem CID 72656
IUPAC Name 3-aminopyrazine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Tekniske data
Infrared Spectrum Authentic
Formula Weight 542.35
Grade Indicator
Packaging Glass bottle
UV_Vis 85% min.
Visual Transition Interval from pH 6.0(bright yellow) to pH 7.2(bright blue)
Color Brown to Orange
Quantity 5 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Nitrazine yellow
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.