Learn More
NIRF Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-93806-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18697040
  • 206.00€ / 0.02mL
Description
NIRF Polyclonal antibody specifically detects NIRF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NIRF
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000
DKFZp434B0920, DKFZp686G0837, E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, MGC33463, NIRFUbiquitin-like-containing PHD and RING finger domains protein 2, Np95/ICBP90-like RING finger protein, Np95-like RING finger protein, Nuclear protein 97, Nuclear zinc finger protein Np97, RNF107RING finger protein 107, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 2, ubiquitin-like with PHD and ring finger domains 2, ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 2, URF2
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 76-359 of mouse NIRF (NP_659122.2). DSSLPSTSKQNDAQVKPSSHNPPKVKKTARGGSSSQPSTSARTCLIDPGFGLYKVNELVDARDVGLGAWFEAHIHSVTRASDGHSRGKTPLKNGSSYKRTNGNVNHNSKENTNKLDNVPSTSNSDSVAADEDVIYHIEYDEYPESGILEMNVKDLRPRARTILKWNELNVGDVVMVNYNVENPGKRGFWYDAEITTLKTISRTKKEVRVKVFLGGSEGTLNDCRVMSVDEIFKIEKPGAHPISFADGKFLRKNDPECDLCGGDPDKTCHMCSCHKCGEKRDPNM
0.02 mL
Cancer, Zinc Finger
115426
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis