Learn More
NIPSNAP1 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
588.00€
Specifications
Antigen NIPSNAP1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Form Purified
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18473624
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-76887MFV450
0.1 mL
588.00€
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
NIPSNAP1 Polyclonal antibody specifically detects NIPSNAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
NIPSNAP1
Polyclonal
Purified
RUO
Human
nipsnap homolog 1 (C. elegans), NIPSNAP, C. elegans, homolog 1,4-nitrophenylphosphatase domain and non-neuronal SNAP25-like 1, NipSnap1, protein NipSnap homolog 1
Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human NIPSNAP. The immunogen is located within the last 50 amino acids of NIPSNAP. Amino Acid Squence: SREETRNAAWRKRGWDEN
Primary
Store at 4°C in the dark.
Western Blot
mFluor Violet 450 SE
Rabbit
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
50mM Sodium Borate
8508
IgG
Peptide affinity purified
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt