Läs mer
Läs mer
Nifedipine, Mikromol™
Beskrivning
Nifedipine
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Nifedipine |
| CAS | 21829-25-4 |
| Analyte or Component Names | Nifedipine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C17 H18 N2 O6 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, 3,5-dimethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, dimethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(o-nitrophenyl)-, dimethyl ester, 2,6-Dimethyl-3,5-dicarbomethoxy-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine, 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, 4-(2-Nitrophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-dicarbomethoxy-1,4-dihydropyridine, Adalat, Adalat 10, Adalat 20, Adalat 5, Adalat CC, Adalat CR, Adalat Crono, Adalat FT, Adalat GITS, Adalat GITS 30, Adalat LA, Adalat LP, Adalat Oros, Adalat PA, Adalat retard, Adalate, Adapine, Adapress, Alat, Aldipin, Alfadat, Alonix, Alonix S, Alpha-Nifedipine Retard, Angipec, Anifed, Anpine, Apo-Nifed, Aprical, BAY 1040, BAY-a 1040, Bonacid, Calcibloc, Calcigard, Calcilat, Camont, Cardifen, Cardilat, Cardilate, Cardionorm, Chronadalate, Chronadalate LP, Citilat, Coracten, Coral, Cordafen, Cordaflex, Cordalat, Cordicant, Cordilan, Cordipin, Corinfar, Corotrend, Corynphar, Depin, Dignokonstant, Dilafed, Dilcor, Dimethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, Dimethyl 4-(o-Nitrophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, Dipinkor, Duranifin, Ecodipi, Ecodipin, Ecodipin E, Fedcor, Fedcor Retard, Fedipin, Fenamon, Fenamon SR, Fenihidine, Glopir, Hadipine, Hexadilat, Introcar, Kordafen, Macorel, Megalat, Myogard, NIfedilat, Nedipin, Nicardia, Nifangin, Nifar, Nifdemin, Nifebene, Nifecard, Nifecor, Nifedate, Nifedepat, Nifedicor, Nifedin, Nifedine, Nifedipine, Nifedipine retard, Nifedipres, Nifedirex LP, Nifelan, Nifelat, Nifelat Q, Nifelate, Nifensar XL, Nificard, Nifidine, Nifipen, Niphedipine, Normadil, Novo Nifedin, Nyefax, Nyefax Retard, Orix, Osmo-Adalat, Oxcord, Pidilat, Procardia, Procardia XL, Sepamit, Sepamit R, Slofedipine XL, TN 873R, Tensopin, Tibricol, UV-ENP 349PINA, Vasdalat, Vasdalat Retard, Vasofed, Zenusin |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C |
| IUPAC Name | dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?