Learn More
Nidogen-1/Entactin Rat anti-Mouse, Guinea Pig, Clone: ELM1, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
484.00€
Specifications
Antigen Nidogen-1/Entactin
Clone ELM1
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution ELISA 2 to 4 μg/mL
Applications ELISA
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18609048
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-07515-100ug
100 μg
484.00€
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Nidogen-1/Entactin Monoclonal specifically detects Nidogen-1/Entactin in Mouse, Guinea Pig samples. It is validated for ELISA.
Specifications
Specifications
Nidogen-1/Entactin
0.2 mg/mL
ELISA
Unconjugated
Rat
Mouse, Guinea Pig
enactin, Entactin, NID-1, NIDentactin, nidogen (enactin), nidogen 1, nidogen-1
Murine EHS laminin preparation
Primary
Store at 4°C.
ELM1
ELISA 2 to 4 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
4811
IgG2a κ
Protein A or G purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt