Learn More
Nickel Solution for ICP, 1g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12923464 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
12923464 250 mL 250mL
12913464 100 mL 100mL
12933464 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12923464 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 038 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.10€
    78.86€ / 250mL
    Save 19.24€
    19% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Especificaciones
Packaging Bottle
Analyte or Component Names Ni
Purity Grade Notes EU Ph Ref: 1057601
Concentration 1.000±0.002 g/L
Element Ni
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantity 250 mL
Grade Eu. Ph.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Nickel (Ni) 1000mg/l in HNO3 2% (S 038)
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Skin sensitiser Category 1
  • Carcinogenicity Category 1A
  • Reproductive toxicity Category 1B
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
Indicaciones de peligro
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H350-May cause cancer.
  • H360-May damage fertility or the unborn child.
  • H373-May cause damage to organs.
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Consejos de prudencia
  • P202-Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P314-Get medical advice/attention if you feel unwell.
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  • P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.