Learn More
Nickel(II) octanoate, in mineral spirits (8% Ni)
Product Code. 11368278
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11368278
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 039479.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 4995-91-9 | C8H16NiO2 | 202.907 g/mol
Nickel(II) octanoate is used to prepare nickel based catalysts using niobia modified silica as support. It is also used as a catalyst and involved in the treatment of qaiyarah heavy crude oil, petrolene using ethanol as a solvent and reductant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4995-91-9
Molecular Formula C8H16NiO2
Molecular Weight (g/mol) 202.907
MDL Number MFCD00064239
InChI Key ANYMYNDNCKURBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel dioctanoate, nickel 2+ caprylate, nickel octoate, caprylic acid, nickel ii salt, octanoic acid, nickel 2+ salt
PubChem CID 54611835
IUPAC Name nickel;octanoic acid
SMILES CCCCCCCC(=O)O.[Ni]
Spezifikation
Color Green
Density 0.95 g/mL
Flash Point 40°C (104°F)
Linear Formula [CH3(CH2)6COO]2Ni
Quantity 25 g
UN Number UN1993
Solubility Information Miscible with ethanol,chloroform,acetonitrile,ether,carbon disulfide,petroleum ether and glacial acetic acid. Immiscible with water.
Formula Weight 345.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 8% Ni
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Nickel(II) octanoate, In mineral spirits
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt