Learn More
NFX1 Antibody, Novus Biologicals™
Product Code. 18210385 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
25 μL
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18210385 100 μL 100µL
18670399 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18210385 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP257148
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
NFX1 Polyclonal specifically detects NFX1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen NFX1
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulation PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias DKFZp779G2416, EC 6.3.2.-, MGC20369, NFX2transcriptional repressor NF-X1, Nuclear transcription factor, X box-binding protein 1, nuclear transcription factor, X-box binding 1
Gene Symbols NFX1
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:VFHPDSSEASSRKGVLDGYGARRNEQRRYPQKRPPWEVEGARPRPGRNPPKQEGHRHTNAGHRNNMGPIPKDDLNERPAKSTCDSENLAVINKSSR
Purification Method Affinity Purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Zinc Finger
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4799
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.