missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NFkB p105/p50 [p Ser337] Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-38638-20ul
166.14 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NFkB p105/p50 Polyclonal antibody specifically detects NFkB p105/p50 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| NFkB p105/p50 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| DKFZp686C01211, DNA binding factor KBF1, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, KBF1, NF-kappaB, NF-kappa-B, NF-kappabeta, NFKB-p105, NFKB-p50, nuclear factor kappa-B DNA binding subunit, nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1MGC54151, p105, p50 | |
| A synthetic phosphorylated peptide around S337 of human NFkB p105/p50 (NP_001158884.1).,, Sequence:, RKSDL | |
| 20 μL | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, DNA Repair, Neurodegeneration, Neuroscience, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators | |
| 4790 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur