Learn More
NF-M Antibody (1B6B12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-61659-0.025ml
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18694437
  • 217.00€ / 0.03mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
NF-M Monoclonal specifically detects NF-M in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
NF-M
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
NEF3neurofilament medium polypeptide, Neurofilament 3, neurofilament, medium polypeptide, neurofilament, medium polypeptide 150kDa, neurofilament-3 (150 kD medium), NF-M160 kDa neurofilament protein, NFMNeurofilament triplet M protein
Mouse
110 kDa
0.025 mL
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
1B6B12
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
NEFM
Purified recombinant fragment of human NEFM (AA: 779-916) expressed in E. Coli.
Protein G purified
Autophagy, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Neurodegeneration, Neurofilaments, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific
4741
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis