Learn More
NEU-1/Sialidase-1 Antibody (OTI3C5), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44882-30ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306580
  • 256.00€ / 30µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
NEU-1/Sialidase-1 Monoclonal antibody specifically detects NEU-1/Sialidase-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NEU-1/Sialidase-1
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Western Blot
OTI3C5
Western Blot 1:2000
Acetylneuraminyl hydrolase, EC 3.2.1.18, exo-alpha-sialidase, FLJ93471, G9 sialidase, Lysosomal sialidase, N-acetyl-alpha-neuraminidase 1, NANH, NEU, SIAL1, sialidase 1 (lysosomal sialidase), sialidase-1
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 48-315 of human NEU1 (NP_000425)produced in E.coli.
30 μL
metabolism
4758
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt