Learn More
NEU-1/Sialidase-1 Antibody (OTI3B3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 550.00€
Specifications
Antigen NEU-1/Sialidase-1
Clone OTI3B3
Dilution Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30306330
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-44875-100ul
100 μL
550.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30306366
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-44875-30ul
30 μL
256.00€
30µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
NEU-1/Sialidase-1 Monoclonal antibody specifically detects NEU-1/Sialidase-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Specifications
Specifications
NEU-1/Sialidase-1
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Acetylneuraminyl hydrolase, EC 3.2.1.18, exo-alpha-sialidase, FLJ93471, G9 sialidase, Lysosomal sialidase, N-acetyl-alpha-neuraminidase 1, NANH, NEU, SIAL1, sialidase 1 (lysosomal sialidase), sialidase-1
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 48-315 of human NEU1 (NP_000425)produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI3B3
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
metabolism
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
4758
IgG2a
>95%
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.