missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Netrin-1 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-51922
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Netrin-1 Polyclonal specifically detects Netrin-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Peptide ELISA.
Especificaciones
| Netrin-1 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 ug/mL, Peptide ELISA Detection limit 1:32000 | |
| NP_004813.2 | |
| NTN1 | |
| Peptide with sequence KFQQREKKGKCKKA corresponding to C-Terminus according to NP_004813.2. | |
| 0.1 mg | |
| Apoptosis | |
| 9423 | |
| Human, Rat | |
| IgG |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide | |
| netrin 1, netrin-1, NTN1Lnetrin 1, mouse, homolog of | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Cross reacts with Rat. Expected from sequence similarity: Human, Mouse, Dog and Cow. | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido