Learn More
GTF3A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-38541-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30231607
  • 550.00€ / 100µL
Description
GTF3A Polyclonal antibody specifically detects GTF3A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GTF3A
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
general transcription factor IIIA, TFIIIAAP2, transcription factor IIIA
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GTF3A (NP_002088.2).,, Sequence:, MDPPAVVAESVSSLTIADAFIAAGESSAPTPPRPALPRRFICSFPDCSANYSKAWKLDAHLCKHTGERPFVCDYEGCGKAFIRDYHLSRHILTHTGEKPF
100 μL
Primary
Human
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
2971
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato