Learn More
NCF4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-37904-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30232008
  • 550.00€ / 100µL
Description
NCF4 Polyclonal antibody specifically detects NCF4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NCF4
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
MGC3810, NCF, NCF-4, neutrophil cytosol factor 4, neutrophil cytosolic factor 4 (40kD), neutrophil cytosolic factor 4, 40kDa, Neutrophil NADPH oxidase factor 4, p40phox, p40-phox, SH3 and PX domain-containing protein 4, SH3PXD4P40PHOX
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-190 of human NCF4 (NP_038202.2).,, Sequence:, EIAEMRIPALNAYMKSLLSLPVWVLMDEDVRIFFYQSPYDSEQVPQALRRLRPRTRKVKSVSPQGNSVDRMAAPRAEALFDFTGNSKLELNFKAGDVIFLL
100 μL
Signal Transduction
4689
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Documents
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado