Learn More
NAT10 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marca:  Proteintech 82585-1-RR-100UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 30234872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00€
    399.00€ / 100µL
    Save 40.00€
    9% Off
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The NAT10 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human NAT10. This antibody recognizes human antigen. The NAT10 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
NAT10
Recombinant Monoclonal
1000 μg/mL
ALP; DKFZp434C116; FLJ10774; FLJ12179; FLJ23850; KIAA1709
Recombinant Protein
100 μL
Primary
Human
116 kDa
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
5B9
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
RUO
55226
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato