Läs mer
Läs mer
Buerkle™ Narrow-necked bio-bottles PE
Handla allt Bürkle Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- With screw connection
- Manufactured from renewable raw materials
- Green LDPE
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Color | Transparent |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Color | Green |
| Certifications/Compliance | Suitable for use with foodstuffs |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Mouth | Narrow |
| Shape | Round |
| Height (Metric) | 47 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering