Learn More
Naphazoline Nitrate, LoGiCal
Product Code. 30461055
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Packungsgröße:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30461055 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30461055 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0286.00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Naphazoline nitrate
CAS 5144-52-5
Analyte or Component Names Naphazoline nitrate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C14 H14 N2 . H N O3
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, mononitrate (9CI), 2-Imidazoline, 2-(1-naphthylmethyl)-, mononitrate (8CI), Naftizin, Naphazoline nitrate, Naphthisin, Naphthizin, Naphthylmethyl-2-imidazoline nitrate, Naphtyzin, Privina, Privine, Privine (British), Privine nitrate, Rinazin, Sanorin
InChI Formula InChI=1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
Solution Type Neat
SMILES O[N+](=O)[O-].C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
IUPAC Name 2-(naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;nitric acid
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 273.29
Quantity 10 mg
Formula Weight 273.1113 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen