Learn More
N-Phenylbenzohydroxamic acid, 98%
Product Code. 10732602 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 10732602
Brand: Thermo Scientific Acros 417370250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 304-88-1 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 304-88-1
Molecular Formula C13H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 213.24
MDL Number MFCD00002111
InChI Key YLYIXDZITBMCIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzoyl-n-phenylhydroxylamine, n-phenylbenzohydroxamic acid, n-hydroxybenzanilide, benzamide, n-hydroxy-n-phenyl, n-benzoyl-n-phenylhydroxamic acid, n-benzoylphenylhydroxylamine, benzohydroxamic acid, n-phenyl, tantalon, acmc-1cqm9, n-phenylbenzohydroxamicacid
PubChem CID 67536
IUPAC Name N-hydroxy-N-phenylbenzamide
SMILES ON(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 119°C to 123°C
Color Beige
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula C6H5CON(OH)C6H5
Quantity 25 g
Formula Weight 213.24
Percent Purity 98%
Physical Form Needle-like Crystals or Crystalline Powder
Chemical Name or Material N-Phenylbenzohydroxamic acid
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt