Learn More
N-Nitrosoadrenalone, Mikromol
Product Code. 30462517
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Product Code. 30462517
Brand: Mikromol MM0614.190025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosoadrenalone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material N-Nitrosoadrenalone
Analyte or Component Names N-Nitrosoadrenalone
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C9 H10 N2 O4
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym N-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-oxo-ethyl]-N-methyl-nitrous amide, N-Nitrosoadrenalone
InChI Formula InChI=1S/C9H10N2O4/c1-11(10-15)5-9(14)6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5H2,1H3
Solution Type Neat
SMILES CN(CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1)N=O
IUPAC Name N-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl]-N-methylnitrous amide
Molecular Weight (g/mol) 210.187
Quantity 25 mg
Formula Weight 210.064 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis