Learn More
N-Nitroso-N-di-n-butylamine 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol
Description
N-Nitroso-N-di-n-butylamine 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | N-Nitroso-di-n-butylamine |
| CAS | 924-16-3 |
| Analyte or Component Names | N-Nitroso-di-n-butylamine |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C8 H18 N2 O |
| Concentration | 0.1 mg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| Solution Type | Single Solution |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?