Learn More
RGP1 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18620911 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18620911 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18620911 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP281799B
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RGP1 Polyclonal antibody specifically detects RGP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen RGP1
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias retrograde Golgi transport protein RGP1 homolog, RGP1 retrograde golgi transport homolog (S. cerevisiae)
Host Species Rabbit
Immunogen RGP1 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of the human RGP1. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of RGP1. Amino Acid Squence: ALPPPDSSQPDVQPDS
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9827
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.