Learn More
N-Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester, 98%
Product Code. 15465168
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 15465168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59007.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71989-14-5 | C23H25NO6 | 411.454 g/mol
L-Aspartic acid is a nonessential amino acid that is used to biosynthesize other amino acids within the human body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-Aspartic acid is a nonessential amino acid that is used to biosynthesize other amino acids within the human body.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Refrigerate. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71989-14-5
Molecular Formula C23H25NO6
Molecular Weight (g/mol) 411.454
MDL Number MFCD00037131
InChI Key FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-asp otbu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-asp obut, fmoc-l-aspartic acid beta-tert-butyl ester, fmoc-asp ot-bu-oh, fmoc-l-asp tbu, fmocasp otbu-oh, fmoc-asp obu-oh, fmoc-asp tbu-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester
PubChem CID 2724635
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Melting Point 148°C to 150°C (decomposition)
Quantity 25 g
Beilstein 3635671
Solubility Information Slightly soluble in water.
Optical Rotation −24° (c=1 in DMF)
Formula Weight 411.45
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material N-Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt