Learn More
N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine, 97%
Codice prodotto. 15419778
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15419778 5 g 5g
15409778 1 g 1g
15429778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15419778 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63205.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 58438-04-3 | C18H21NO4 | 315.369 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58438-04-3
Molecular Formula C18H21NO4
Molecular Weight (g/mol) 315.369
MDL Number MFCD00079671
InChI Key URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
Synonym boc-3-2-naphthyl-l-alanine, boc-2-nal-oh, boc-l-2-naphthylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-3-2-naphthyl-l-alanine, boc-l-3-2-naphthyl-alanine, s-boc-3-2-naphthyl-l-alanine, s-n-boc-2-naphthylalanine, boc-2-l-naphthylalanine, n-boc-3-2-naphthyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid
PubChem CID 7020908
IUPAC Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(=O)O
Specifica
Melting Point ∼95°C
Color White
Beilstein 4326467
Quantity 5 g
Formula Weight 315.37
Percent Purity 97%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.