Learn More
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-phenylalanine, Mikromol™
Product Code. 30049478
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
This item is not returnable. Se returpolicy
Produktkod. 30049478
Brand: Mikromol MM0448.210025
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-phenylalanine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemical Name or Material N-(Benzyloxycarbonyl)-L-phenylalanine
CAS 1161-13-3
Analyte or Component Names N-(Benzyloxycarbonyl)-L-phenylalanine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C17 H17 N O4
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym L-Phenylalanine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Alanine, N-carboxy-3-phenyl-, N-benzyl ester, L- (8CI), N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-phenylalanine, (2S)-2-((Benzyloxycarbonyl)amino)-3-phenylpropionic acid, (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-phenylpropanoic acid, (Benzyloxycarbonyl)phenylalanine, (Carbobenzoxy)phenylalanine, (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenyl-propanoic acid, (S)-N-(Benzyloxycarbonyl)phenylalanine, Benzyloxycarbonyl-L-phenylalanine, Carbobenzoxy-L-phenylalanine, L-(Carbobenzoxy)phenylalanine, L-(Carbobenzyloxy)phenylalanine, L-Cbz phenylalanine, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-phenylalanine, N-(Carbobenzoxy)phenylalanine, N-(Carbobenzyloxy)-L-phenylalanine, N-(Carbobenzyloxy)phenylalanine, N-Benzyloxycarbonyl-(S)-phenylalanine, N-Carbobenzoxy-L-phenylalanine, N-Carboxy-3-phenyl-L-alanine N-benzyl ester, N-Cbz-L-phenylalanine, N-[(Benzyloxy)carbonyl]phenylalanine, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-phenylalanine
InChI Formula InChI=1S/C17H17NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC Name (2S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-3-phenyl-propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 299.32
Quantity 25 mg
Formula Weight 299.1158 g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.