Learn More
Fatty Acid Synthase/FASN Antibody (2A5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-26589-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30043737
  • 533.00€ / 100µL
Description
Fatty Acid Synthase/FASN Monoclonal antibody specifically detects Fatty Acid Synthase/FASN in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fatty Acid Synthase/FASN
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry
2A5
Flow Cytometry 1:20-1:200, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
EC 2.3.1, EC 2.3.1.85, EC 6.3.3.1, FASshort chain dehydrogenase/reductase family 27X, member 1, fatty acid synthase, MGC14367, MGC15706, OA-519, SDR27X1
A synthesized peptide derived from Human Fatty Acid Synthase/FASN [UniProt P49327]
100 μL
Apoptosis, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuroendocrinology
2194
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis