Learn More
Myosin heavy chain 11 Antibody (CL14617) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-26874AF594
Product Code. 30287317
  • 770.00€ / 0.10mL
Beschreibung
Beschreibung
Myosin heavy chain 11 Monoclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Myosin heavy chain 11
Monoclonal
Alexa Fluor 594
AAT4, FAA4, MYH11, MYH11 myosin, heavy chain 11, smooth muscle, SMHC, SMMHC, Smooth muscle myosin heavy chain
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P35749, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Hypoxia, Stem Cell Markers
4629
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot
CL14617
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt