Learn More
MYL9 [p Ser19] Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
213.00€ - 507.00€
Specifications
Antigen MYL9
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30226729
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-33577-20ul
20 μL
213.00€
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
30228657
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-33577-100ul
100 μL
507.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
MYL9 Monoclonal antibody specifically detects MYL9 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
MYL9
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
10398
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
LC2020 kDa myosin light chain, MLC2Myosin RLC, MRLC1MLC-2C, myosin regulatory light chain 1, Myosin regulatory light chain 2, smooth muscle isoform, Myosin regulatory light chain 9, Myosin regulatory light chain MRLC1, myosin regulatory light polypeptide 9, myosin, light chain 9, regulatory, myosin, light polypeptide 9, regulatory, MYRL2MGC3505
A synthetic phosphorylated peptide around S19 of human MYL9 (NP_006088.2).,, Sequence:, ATSNV
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis