missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ MYH3 (Human) Recombinant Protein

Product Code. p-7164477
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16101565

Brand: Abnova™ H00004621Q01.10ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human MYH3 partial ORF ( NP_002461.1, 2 a.a. - 100 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: SSDTEMEVFGIAAPFLRKSEKERIEAQNQPFDAKTYCFVVDSKEEYAKGKIKSSQDGKVTVETEDNRTLVVKPEDVYAMNPPKFDRIEDMAMLTHLNEP

Spezifikation

Accession Number NP_002461.1
Gene ID (Entrez) 4621
Name myosin, heavy chain 3, skeletal muscle, embryonic
Preparation Method Wheat germ expression system
Quality Control Testing 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias HEMHC, MYHC-EMB, MYHSE1, SMHCE
Gene Symbol MYH3
Species Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt