Learn More
Novus Biologicals™ Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5 Antibody (5G3H8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
287.00€ - 511.00€
Specifications
Antigen Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5
Clone 5G3H8
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000
Applications ELISA, Western Blot
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30029674
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-27132-0.025ml
0.025 mL
287.00€
0.03mL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30026006
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-27132-0.1ml
0.1 mL
511.00€
0.10mL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5 Monoclonal antibody specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5
1 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Mouse
GPCR, Neuroscience
PBS
1133
IgG1
Protein G purified
5G3H8
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
cholinergic receptor, muscarinic 5, HM5, MGC41838, muscarinic acetylcholine receptor M5
Purified recombinant fragment of human Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5 expressed in E. Coli.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt