Learn More
Musashi-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-57163-25ul
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18691549
  • 369.00€ / 25µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Musashi-1 Polyclonal specifically detects Musashi-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Musashi-1
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Musashi (Drosophila) homolog 1, musashi homolog 1 (Drosophila), Musashi-1, RNA-binding protein Musashi homolog 1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
MSI1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LGYPGFQATTYASRSYTGLAPGYTYQFPEFRVERTPLPSAPVLPELTAIPLTAYGPMA
25 μL
Cancer, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Stem Cells
4440
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only