Learn More
MUC13 Antibody (MUC13/13111), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-44615-100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MUC13 Monoclonal antibody specifically detects MUC13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spécification
| MUC13 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| 56667 | |
| Store at 4⪚C. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry | |
| MUC13/13111 | |
| Unconjugated | |
| Down-regulated in colon cancer 1FLJ20063, DRCC1, MUC-13, mucin 13, cell surface associated, mucin 13, epithelial transmembrane, mucin-13, RECC | |
| Recombinant fragment (around aa100-300) of human MUC13 protein (Uniprot: Q9H3R2). Exact sequence is proprietary. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu