Learn More
mu Crystallin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 572.00€
Specifications
Antigen mu Crystallin
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
18279793
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-55172
100 μL
572.00€
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18617197
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-55172-25ul
25 μL
415.00€
25µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
mu Crystallin Polyclonal specifically detects mu Crystallin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
mu Crystallin
Polyclonal
Rabbit
Vision
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
1428
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:YEIFTEQFSFKEVRIWNRTKENAEKFADTVQGEVRVCSSVQEAVAGADVIITVTLATEPILFGEWVKPGAHINAVGASRPDWRE
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
crystallin, mu, DFNA40NADP-regulated thyroid-hormone binding protein, mu-crystallin homolog, NADP-regulated thyroid-hormone-binding protein, THBP
CRYM
IgG
Affinity Purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato