Learn More
MTMR1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Specifications
Antigen MTMR1
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30226544
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35761-20ul
20 μL
190.00€
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
30231821
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35761-100ul
100 μL
550.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
MTMR1 Polyclonal antibody specifically detects MTMR1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
MTMR1
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
EC 3.1.3, EC 3.1.3.-, EC 3.1.3.48, myotubularin related protein 1, myotubularin-related protein 1
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human MTMR1 (NP_003819.1).,, Sequence:, ATITRCSQPLVGPNDKRCKEDEKYLQTIMDANAQSHKLIIFDARQNSVADTNKTKGGGYESESAYPNAELVFLEIHNIHVMRESLRKLKEIVYPSIDEARW
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
8776
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt