Läs mer
Läs mer
MSRB3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-93694-0.1ml
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MSRB3 Polyclonal antibody specifically detects MSRB3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| MSRB3 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| DFNB74, DKFZp686C1178, EC 1.8.4.-, EC 1.8.4.12, FLJ36866, methionine sulfoxide reductase B3, methionine-R-sulfoxide reductase B3, methionine-R-sulfoxide reductase B3, mitochondrial, MsrB3 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-185 of human MSRB3 (NP_001026849.1). MSAFNLLHLVTKSQPVALRACGLPSGSCRDKKNCKVVFSQQELRKRLTPLQYHVTQEKGTESAFEGEYTHHKDPGIYKCVVCGTPLFKSETKFDSGSGWPSFHDVINSEAITFTDDFSYGMHRVETSCSQCGAHLGHIFDDGPRPTGKRYCINSAALSFTPADSSGTAEGGSGVASPAQADKAEL | |
| 0.1 mL | |
| metabolism | |
| 253827 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering