Learn More
MRPS15 Antibody (OTI6D2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44909-30ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MRPS15 Monoclonal antibody specifically detects MRPS15 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| MRPS15 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 64960 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI6D2 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| FLJ11564,28S ribosomal protein S15, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein S15, MPR-S15, MRP-S15, RPMS15, S15mt | |
| Full length human recombinant protein of human MRPS15(NP_112570) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur