Description
MRPL40 Polyclonal specifically detects MRPL40 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigen | MRPL40 |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5uL/mg of uLysate |
| Formulation | PBS, pH7.0 |
| Gene Alias | FLJ41774, L40mt, MGC9400, mitochondrial ribosomal protein L40, MRP-L22,39S ribosomal protein L40, mitochondrial, MRP-L40, NLVCFURIM, nuclear localization signal containing protein deleted in velocardiofacialsyndrome, nuclear localization signal deleted in velocardiofacial syndrome, Nuclear localization signal-containing protein deleted in velocardiofacialsyndrome, Up-regulated in metastasis |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL40 fragment |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?