Learn More
MP Biomedicals™ Complement C1q Protein
Product Code. 11430462 Shop All MP Biomedical Products
Click to view available options
:
1mL
Product Code. 11430462
Brand: MP Biomedicals™ 0219139101
From human serum
Purity: Functionally and biochemically pure by PAGE. Concentration: 1mg/mL. Supplied in PBS, 40% glycerol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 1.1mg/mL
Formulation Supplied in PBS, 40% Glycerol
Name Human Complement C1q
Purification Method SDS-PAGE
Quantity 1mL
Source Human Serum
Storage Requirements -70°C
Cross Reactivity Human Serum
Form Liquid
Product Content Correction
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado