Learn More
Invitrogen™ Monkeypox Virus B6R Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (006), HRP
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA560392
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Monkeypox Virus B6R Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA
The monkeypox virus (MPXV) is the causative agent of the monkeypox disease. As a double-stranded DNA virus member of the genus Orthopoxvirus and the family Poxviridae, MPXV is similar to other pathogens of this group including variola (the causative agent of smallpox), vaccinia, and the cowpox virus. MPXV A29L, M1R and B6R, the orthologous to A27L, L1R and B5R VACV antigens respectively, are thought to be able to elicit a protective immune response against lethal MPXV challenge.
Especificaciones
| Monkeypox Virus B6R | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with no preservative | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Virus | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA | |
| 006 | |
| HRP | |
| Monkeypox B6R | |
| Recombinant Monkeypox Virus (MPXV) B6R protein (Tyr18-His279). | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido