Description
Monkeypox Virus A29L Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A29L in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifications
Specifications
| Antigen | Monkeypox Virus A29L |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 0031 |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Host Species | Monkey |
| Immunogen | Recombinant Monkeypox Virus A29L Protein |
| Purification Method | Protein A purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?