Learn More
MMP-14/MT1-MMP Antibody (S05-6H5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-19491-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18692854
  • 645.00€ / 100µL
Description
MMP-14/MT1-MMP Monoclonal antibody specifically detects MMP-14/MT1-MMP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), RNA Inhibition, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MMP-14/MT1-MMP
Monoclonal
0.3 mg/mL
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, RNA Inhibition, Sandwich ELISA 1:100-1:2000
EC 3.4.24, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase-14, membrane type 1 metalloprotease, Membrane-type matrix metalloproteinase 1, Membrane-type-1 matrix metalloproteinase, MMP-14, MMP-X1, MT1MMP, MT1-MMPMTMMP1, MT-MMP 1
A synthetic peptide of human MMP-14/MT1-MMP (Uniprot # P50281)
100 μg
Cancer, Extracellular Matrix
4323
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
S05-6H5
Unconjugated
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis