Learn More
MLF2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Specifications
Antigen MLF2
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:200
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30228279
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35637-100ul
100 μL
550.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30227641
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35637-20ul
20 μL
190.00€
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beskrivning
Beskrivning
MLF2 Polyclonal antibody specifically detects MLF2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
MLF2
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Stem Cell Markers
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
8079
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Myelodysplasia-myeloid leukemia factor 2, myeloid leukemia factor 2, NTN4
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-65 of human MLF2 (NP_005430.1).,, Sequence:, MFRFMRDVEPEDPMFLMDPFAIHRQHMSRMLSGGFGYSPFLSITDGNMPGTRPASRRMQQAGAVS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.