Learn More
Descrizione
MINA Monoclonal antibody specifically detects MINA in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Specifica
Specifica
| Antigen | MINA |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 753002 |
| Conjugate | DyLight 650 |
| Dilution | Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DKFZp762O1912, FLJ14393, MDIGDKFZp762O1912, MINA53mdig, mineral dust induced gene protein, Mineral dust-induced gene protein, MYC induced nuclear antigen, MYC-induced nuclear antigen, myc-induced nuclear antigen, 53 kDa, NO52, Nucleolar protein 52 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human MINA, Met1-Gly192, Accession # Q8IUF8 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?