missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MIIP, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16192929
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
16192929 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16192929 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00060672B01P.50ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MVEAEELAQLRLLNLELLRQLWVGQDAVRRSVARAASESSLESSSSYNSETPSTPETSSTSLSTSCPRGRSSVWGPPDACRGDLRDVARSGVASLPPANCQHQESLGRPRPHSAPSLGTSSLRDPEPSGRLGDPGPQEAQTSRSILAQQSKLSKPRVTFSEESAVPERSWRLRPYLGYDWIAGSLDTSSSITSQPEAFFSKLQEFRETNKEECICSHPEPQLPGLRESSGSGVEEDHECVYCYRVNRRLFPVPVDPGTPCRLCRTPRDQQGPGTLAQPAHVRVSIPLSILEPPHRYHIHRRKSFDASDTLALPRHCLLGWDIFPPKSEKSSAPRNLDLWSSVSAEAQHQKLSGTSSPFHPASPMQMLPPTPTWSVPQVPRPHVPRQKP

Specifikationer

Antigen MIIP
Applications Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene migration and invasion inhibitory protein
Gene Accession No. BC008068
Gene Alias IIP45
Gene Symbols MIIP
Host Species Mouse
Immunogen MIIP (AAH08068.1, 1 a.a. ∼ 388 a.a) full-length human protein.
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 60672
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Product Type Antibody
Form Purified
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.