Learn More
Beskrivelse
mGluR3 Monoclonal specifically detects mGluR3 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | mGluR3 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SR1543 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gene Alias | GLUR3, glutamate receptor, metabotropic 3, GPRC1Cglutamate metabotropic receptor 3, GRM3, mGlu3, mGluR3, MGLUR3metabotropic glutamate receptor 3 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human mGluR3 (Uniprot #: Q14832) |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?